主要文件
04-1469
Sigma-Aldrich
抗hnRNP A1抗体,克隆9H10
clone 9H10, from mouse
别名:
Helix-destabilizing protein, Single-strand RNA-binding protein, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1B protein, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein B2 protein, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein c
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
9H10, monoclonal
种属反应性
human
包装
antibody small pack of 25 μg
技术
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG2bκ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
ambient
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... HNRNPA1(3178)
相关类别
一般描述
hnRNP RNA 结合蛋白,其与异质核 RNA(hnRNA)形成复合物,并与细胞核中的 mRNA 前体结合。这些复合物与 mRNA 前体加工以及 mRNA 代谢和运输的其他方面有关。尽管所有 hnRNP 都存在于细胞核中,但数据表明它们在细胞核和细胞质之间穿梭。hnRNP 蛋白具有独特的核酸结合特性。hnRNP A1 编码的蛋白质具有两个重复的准 RRM 结构域,可与 RNA 结合。 这种丰富的核心蛋白与其他 hnRNP 蛋白一起从细胞核中输出,可能与 mRNA 结合,然后立刻重新输入细胞核。 hnRNP A1 蛋白参与将 mRNA 前体包装到 hnRNP 颗粒中的过程,将 poly A + mRNA 从细胞核转运到细胞质,并可能在剪接位点选择中起作用。
特异性
该抗体识别 hnRNP A1。
免疫原
对应于人 hnRNP A1 的重组蛋白。
表位:未知
应用
抗 hnRNP A1 抗体,克隆 9H10 是用于检测 hnRNP A1 的小鼠单克隆抗体,也被称为螺旋失稳蛋白或单链 RNA 结合蛋白,&已在 WB 中得到验证。
研究子类别
RNA 代谢&结合蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
质量
通过蛋白质印迹对 HeLa 核提取物进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.01 µg/ml 的该抗体在 10 µg HeLa 核提取物中检测到 hnRNP A1。
目标描述
~ 38 kDa
外形
在含 0.1 M Tris-甘氨酸,pH 7.4,150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的小鼠单克隆 IgG2bκ。
形式:纯化的
蛋白 G 纯化
储存及稳定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
分析说明
对照
HeLa 核提取物
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
访问文档库
Inhibition of vascular endothelial growth factor receptor 2-mediated endothelial cell activation by Axl tyrosine kinase receptor.
Margherita Gallicchio,Stefania Mitola,Donatella Valdembri,Roberto Fantozzi,Brian Varnum et al.
Blood null
Chung-Te Chang et al.
The EMBO journal, 32(3), 473-486 (2013-01-10)
The TREX complex couples nuclear pre-mRNA processing with mRNA export and contains multiple protein components, including Uap56, Alyref, Cip29 and the multi-subunit THO complex. Here, we have identified Chtop as a novel TREX component. We show that both Chtop and
Joshua N Douglas et al.
Journal of neuroinflammation, 13(1), 178-178 (2016-07-09)
Neurodegeneration is believed to be the primary cause of permanent, long-term disability in patients with multiple sclerosis. The cause of neurodegeneration in multiple sclerosis appears to be multifactorial. One mechanism that has been implicated in the pathogenesis of neurodegeneration in
Joshua N Douglas et al.
Journal of clinical & cellular immunology, 7(2), 402-402 (2016-07-05)
Multiple sclerosis (MS) is the most common demyelinating disorder of the central nervous system (CNS). Data suggest that antibodies to CNS targets contribute to the pathogenesis of MS. MS patients produce autoantibodies to heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 (hnRNP A1). hnRNP
Yunji Zheng et al.
Journal of virology, 94(20) (2020-08-08)
Human papillomavirus 16 (HPV16) 5'-splice site SD226 and 3'-splice site SA409 are required for production of the HPV16 E7 mRNAs, whereas unspliced mRNAs produce E6 mRNAs. The E6 and E7 proteins are essential in the HPV16 replication cycle but are