Merck
T-093S
Supelco
-四氢大麻酚酸标准液 溶液
1 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
别名:
THCA-A
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H30O4
CAS号:
分子量:
358.47
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
1 mg/mL in acetonitrile
包装形式
single component solution
储存温度
−70°C
SMILES字符串
OC1=C(C(O)=O)C(CCCCC)=CC2=C1[C@H](C=C(C)CC3)[C@@H]3C(C)(C)O2
InChI
1S/C22H30O4/c1-5-6-7-8-14-12-17-19(20(23)18(14)21(24)25)15-11-13(2)9-10-16(15)22(3,4)26-17/h11-12,15-16,23H,5-10H2,1-4H3,(H,24,25)/t15-,16-/m1/s1
InChI key
UCONUSSAWGCZMV-HZPDHXFCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该经认证的 Snap-N-Spike® 溶液旨在用作 T-093 的第二源材料,适用于THCA-A 测试方法(通过 GC/MS、LC/MS 或 HPLC),用于临床毒理学、大麻效力测试或杂质分析、药物研究、法医分析和尿液药物检测。Cerilliant的大麻素有证参考物质(CRM)以方便、定量、美国DEA豁免的溶液形式提供,并为加拿大客户提供TK#s。
∆9-四氢大麻酚酸(THCA)是大麻中主要精神活性大麻素Δ-9-四氢大麻酚 (Δ-9-THC)的前体。
应用
该认证标准物质(CRM)溶液也用于以下应用:
  • 硅烷化和酯化衍生化后对大麻花序中十种主要大麻素的气相色谱质谱(GC-MS)分析
  • 开发和确认一种HPLC-DAD方法用于同时分析大麻和大麻树脂中的五种主要中性和酸性大麻素。
  • 根据国际协调会议(ICH)分析方法三重验证指南通过HPLC-UV 方法进行不同品种大麻的生物质和提取物中的11种大麻素的多元分析
  • 通过HPLC和紫外检测器鉴定和评估大麻籽油样品中的七种主要大麻素
  • 通过液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)评估血液和血浆样品中的∆9-四氢大麻酚酸
  • 通过HPLC-DAD方法同时分析收缴的大麻制品中的9-四氢大麻酚、∆9-四氢大麻酚酸、大麻二酚和大麻酚。
特点和优势
  • 通过 ISO/IEC 17025 和ISO 17034 认证全面表征
  • 随附全面的分析证书(CoA),标明稳定性、均匀性、浓度准确性、不确定度和可追溯性
  • 通过实时稳定性研究进行严格测试以确保准确和保质期
  • 采用经过验证的精密天平以重量法制备以确保最低的不确定度
  • 氩气下火焰密封安瓿瓶以实现长保质期
  • 以方便、美国DEA豁免的形式提供以提高实验室效率
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
35.6 °F - closed cup
闪点(°C)
2.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)