Merck
M-088
Supelco
(±)-美沙酮-D9标准液 CRM 溶液
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21D9H18NO
分子量:
318.50
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
形狀
liquid
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
形式
single component solution
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])CC(C1=CC=CC=C1)(C(CC([2H])([2H])[2H])=O)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C21H27NO/c1-5-20(23)21(16-17(2)22(3)4,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19/h6-15,17H,5,16H2,1-4H3/i1D3,3D3,4D3
InChI 密鑰
USSIQXCVUWKGNF-MXOMHCEVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
一种稳定标记的内标,适用于同位素稀释方法或通过 GC/MS 或 LC/MS 法定量美沙酮的含量,应用于法医分析、尿液药物测试、止痛处方监测或临床毒理学中。美沙酮是一种合成的阿片类药物,在医学上用作镇痛药和阿片类药物依赖患者的维持抗成瘾药。该药物以几种商品名出售,例如 Symoron、Dolophine®、Amidone、Methadose®、Physeptone 或 Heptadon。
應用
  • 免疫调节研究:该研究探讨了盐酸左旋咪唑对人类和农场动物的潜在免疫调节作用,强调了其在增强免疫反应方面的用途及其在各种条件下的治疗潜力(Gholami et al., 2023)。
  • 驱虫研究:该研究开发了一种实时检测捻转血矛线虫(Haemonchus contortus)中左旋咪唑耐药性变体(levamisole resistance variant )的方法,说明了盐酸左旋咪唑在帮助我们了解和控制驱虫药耐药性方面的作用(Antonopoulos et al., 2024)。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Dolophine is a registered trademark of Roxane Laboratories, Inc.
Methadose is a registered trademark of Mallinckrodt Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.