特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
clinical testing
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(N1CCCC1=O)C(N)=O
InChI
1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/i1D3,2D2
InChI 密鑰
HPHUVLMMVZITSG-ZBJDZAJPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
适合在法医分析、临床毒理学、疼痛处方监测或尿液药物测试中,作为内参标准品用于左乙拉西坦的GC/MS或LC/MS测试或同位素稀释方法。左乙拉西坦,以商品名Keppra出售®,是一种抗癫痫药,主要用于治疗癫痫发作,并偶尔用于治疗神经性疼痛。
應用
- 药物参考标准品:左乙拉西坦-D₆可用作生物分析方法的开发和验证中的药物参考标准品。Nikolau等人的研究在气相色谱质谱法中利用这种稳定的标记化合物来定量测定人血浆中的拉科酰胺,证明了其在治疗药物监测中的关键作用(Nikolaou et al., 2015)。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Keppra is a registered trademark of UCB Pharma, S.A.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup