Merck
C-159
Supelco
Corticosterone-13C3 solution
10 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C1813C3H30O4
分子量:
349.44
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
10 μg/mL in methanol
包装形式
single component solution
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O[C@H]1C[C@@]2(C)C(CC[C@@H]2C(CO)=O)C3CCC([C@](C)(C[13CH2]4)C31)=[13CH][13C]4=O
InChI
1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14?,15?,16-,17+,19?,20+,21+/m1/s1/i7+1,9+1,13+1
InChI key
OMFXVFTZEKFJBZ-WUCWGCHESA-N
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
51.8 °F
闪点(°C)
11 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)