Merck
C-090
Supelco
西酞普兰-D6标准液 CRM 氢溴酸盐 溶液
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20D6H15FN2O · HBr
分子量:
411.34
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
表单
liquid
特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
100 μg/mL in methanol (as free base)
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
clinical testing
包装形式
single component solution
储存温度
−20°C
SMILES字符串
FC(C=C1)=CC=C1C2(CCCN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C3=CC=C(C#N)C=C3CO2.Br
InChI
1S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3;
InChI key
WIHMBLDNRMIGDW-TXHXQZCNSA-N
一般描述
西酞普兰是一种抗抑郁药,商品名为 Celexa ®和 Cipramil,用于治疗重度抑郁症。西酞普兰是一种选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂,这类药物还包括氟西汀、帕罗西汀和舍曲林。该内标物适用于通过 LC/MS 或 GC/MS 定量测定尿液、血清或血浆中的西酞普兰水平,用于尿液药物检测、临床毒理学、法医学分析或同位素稀释法。
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Celexa is a registered trademark of H. Lundbeck A/S
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
49.5 °F - closed cup
闪点(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)