主要文件
B-099
Supelco
甲基乙基酮-2,4-二硝基苯基腙
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
别名:
2-Butanone-2,4-dinitrophenylhydrazone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12N4O4
CAS号:
分子量:
252.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
vial of 100 mg
製造商/商標名
Cerilliant®
格式
neat
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C10H12N4O4/c1-3-7(2)11-12-9-5-4-8(13(15)16)6-10(9)14(17)18/h4-6,12H,3H2,1-2H3/b11-7+
InChI 密鑰
WPWSANGSIWAACK-YRNVUSSQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3