主要文件
CRM47285
Supelco
TO11/IP-6A 醛/酮-DNPH 混标
certified reference material, 15 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), ampule of 1 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
77101502
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
ampule of 1 mL
濃度
15 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
形式
multi-component solution
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品的分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
其他說明
该认证标准物质(CRM)是根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证的。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
    Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    2,5-Dimethylbenzaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Hexaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Isovaleraldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    o-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    m-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    p-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    Valeraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    查看所有结果 (15)
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)