特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
成份
Acetyl-L-carnitine (N-methyl-D3) inner salt, 64 μg/mL
Butyryl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 6 μg/mL
L-Carnitine (trimethyl-D9) inner salt, 64 μg/mL
Decanoyl-L-Carnitine-(N-methyl-D3), 6 μg/mL
Glutaryl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3) Lithium Salt, 15 μg/mL
Hexanoyl-L-Carnitine-(N-methyl-D3), 6 μg/mL
Isovaleryl-DL-Carnitine-(N,N,N-trimethyl-d9), 6 μg/mL
Lauroyl-L-Carnitine-(N,N,N-Trimethyl-D9), 6 μg/mL
Myristoyl-L-Carnitine-(N,N,N-trimethyl-D9), 6 μg/mL
Octanoyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 6 μg/mL
Palmitoyl-L-Carnitine (N-Methyl-D3), 20 μg/mL
Propionyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 10 μg/mL
Stearoyl-L-Carnitine-(N-methyl-D3), 12 μg/mL
包裝
ampule of 0.5 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
6-64 μg/mL (Methanol:1% aqueous formic acid (90:10) (v/v))
格式
multi-component solution
儲存溫度
−70°C
一般說明
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F
閃點(°C)
9.7 °C