特點
SNAP-N-SPIKE®. SNAP-N-SHOOT®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
形式
single component solution
質量偏移
M+3
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])N1CC[C@]23C4Oc5c(O)ccc(CC1C2C=C[C@@H]4OC(C)=O)c35
InChI
1S/C19H21NO4/c1-10(21)23-15-6-4-12-13-9-11-3-5-14(22)17-16(11)19(12,18(15)24-17)7-8-20(13)2/h3-6,12-13,15,18,22H,7-9H2,1-2H3/t12-,13+,15-,18-,19-/m0/s1/i2D3
InChI 密鑰
JJGYGPZNTOPXGV-VALGNVEGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2 °C - closed cup