Merck
860732P
Avanti
3-Keto sphinganine-d7 (d18:0, HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
2S-amino-1-hydroxy-3-octadecanone-d7 hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H31D7ClNO2
分子量:
343.00
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
描述
2S-amino-1-hydroxy-3-octadecanone-d7, hydrochloride salt
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 1 mg (860732P-1MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES 字串
OC[C@@]([NH3+])([H])C(CCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O.[Cl-]
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860732P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3