主要文件
Z765422
蛭石,2-3 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
47131905
NACRES:
NB.35
一般描述
天然蛭石(无菌),无细菌和微生物。
  • 高达自身重量 5 倍的高吸水性
  • 耐酸碱
  • 无机
  • 皮肤友好
  • 不导电
  • 低热传导
  • 吸音
  • 防腐,防霉,因此不会腐败
  • 依据 DIN 4102 A1,不易燃
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)