Key Documents
Z743783
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
ART 1000, size 1000 μL, rack, sterile
别名:
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121603
NACRES:
NB.02
無菌
sterile
特點
ART 1000
rack
包裝
pkg of 4X768 ea
製造商/商標名
Molecular BioProducts 3101-05-HR
技術
PCR: suitable
尺寸
1000 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)