Merck
Z743193
Julabo® bath test tube racks
to fit 42 tubes, diam. 10 mm (11 mm), stainless steel
别名:
tube holder
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103706
NACRES:
NB.77
材料
stainless steel
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Julabo 9970322
參數
150 °C max. temp.
直徑
10 mm (11 mm)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.