主要文件
Z740656
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 500 mL, stopper joint: 7, volume 100-500 mL, accuracy: 50 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass flask
flat bottom
接合处
joint: stopper7
无菌性
non-sterile
特点
without cap
包装
pkg of 6 ea
体积测量范围
100-500 mL, accuracy: 50 mL
容量
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
其他说明
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)