主要文件
Z740648
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 25 mL, stopper joint: 0, volume 10-25 mL, accuracy: 5 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass flask
flat bottom
接合处
joint: stopper0
无菌性
non-sterile
特点
without cap
包装
pkg of 12 ea
体积测量范围
10-25 mL, accuracy: 5 mL
容量
25 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
其他说明
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)