主要文件
Z677701
Vitoject 氟碳橡胶手套
size M (9)
别名:
chemically resistant gloves, hand protection against aggressive chemicals
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
46181504
NACRES:
NB.35
物料
black (fluorocarbon rubber)
black gloves
尺寸
M (9)
无菌性
non-sterile
特点
CE compliant
latex free
powder-free: no
reusable
standard type EN 374 (cat. III)
standard type EN 388 (cat. III)
包装
pack of 1 pair
制造商/商品名称
KCL 890
长度 × 厚度
350 mm × 0.7 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Vitoject 由 100% 高耐化学腐蚀性 Viton ® 制成,在处理芳香烃(苯、甲苯……)、氯化烃(三,Per……)、燃料、腐蚀性酸和许多其他化学品时必不可少。
采用对生态有利的现代注塑工艺技术(注塑成型)制造。
  • 对腐蚀性极强的化学物质有很好的保护作用
  • 100% 气密
  • 极好的佩戴舒适性
  • 环保注塑工艺无溶剂
  • CE 符合性
法律信息
Vitoject is a trademark of KCL GmbH
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)