主要文件
Z405299
Sigma-Aldrich
Best® 丁基手套
size M
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
46181504
NACRES:
NB.35
物料
black gloves
butyl rubber
尺寸
M
无菌性
non-sterile
特点
latex free
powder-free
reusable
包装
pkg of 1 pair
制造商/商品名称
Best Manufacturing 878-08
长度 × 厚度
350 mm × 0.70 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Best®丁基手套适合用于涂装、涂料制备、化学试剂喷雾和处理。也可用于实验室和制药分析。
特点和优势
  • 防渗透
  • 防水
  • 触感和性能优越
  • 抗气体和水蒸气渗透
  • 无支撑、耐用、100%丁基橡胶
  • 注塑成型工艺
  • 卷边袖口贴合手臂
  • 灵活耐用
  • 对酮、酸、碱、异氰酸和气体的耐受性优异
法律信息
Best is a registered trademark of Showa Glove Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)