主要文件
Z676500
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 10, Reload insert
别名:
pipet tips, pipette tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121601
NACRES:
NB.01
材料
colorless
colorless tip
無菌
sterile
特點
DNase free
RNase free
barrier
Reload insert
Tip design ART 10
包裝
pack of 960 ea (10 inserts of 96 tips)
製造商/商標名
Molecular BioProducts 2139-05-RI
技術
PCR: suitable
最大體積
10 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)