主要文件
Z569631
KDS syringe multi-rack for Legato series pumps
large
别名:
dosing pump syringe rack, infusion pump syringe rack
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.01
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
KD Scientific 78-8301
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Accommodates up to 4 x 60 to 140 mL syringes. Works with Legato 200, 210 and 210P.
法律資訊
Legato is a trademark of KD Scientific
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)