Merck
W438933
Sigma-Aldrich
2,4-二甲基吡啶
≥98%, FG
别名:
2,4-卢剔啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H9N
CAS号:
分子量:
107.15
FEMA號碼:
4389
Beilstein:
1506
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
Flavis號碼:
14.104
NACRES:
NA.21
感官的:
smoky; phenolic
等級:
FG
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物過敏原:
no known allergens
等級
FG
品質等級
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU 1223/2009
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.499 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
密度
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
smoky; phenolic
SMILES 字串
Cc1ccnc(C)c1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-3-4-8-7(2)5-6/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
JYYNAJVZFGKDEQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
116.6 °F - closed cup
閃點(°C)
47 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)