Merck
Z569305
Sigma-Aldrich
Aldrich® ColorSpec® NMR管
tube diam. × L 5 mm × 8 in., precision, color-coded red, frequency 100 MHz
别名:
Aldrich nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121705
NACRES:
SB.32
材料
borosilicate glass Type 1
borosilicate glass tube
colorless tube
特點
neck thread push fit
參數
100 MHz frequency
同心度 × 曲度
76 μm × 51 μm
管直徑×長度
5 mm × 8 in.
壁厚
0.38 mm
顏色
color-coded red
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这种全新的优质NMR样品管系列采用彩色编码的条带,并具有可实现即时识别管的等级和应用的管盖和MHz评级。在清洁后不会再发生混淆。
精密级NMR管由I型A级薄壁(0.38 mm)硼硅酸盐玻璃制成,可实现与地面接头、阀门和真空支架的兼容。它们经过精密研磨和高度抛光,适用于任何NMR光谱应用的旋转稳定性和最高解析度。
Thrift及一次性管由I型B级中等厚度壁(0.43 mm)硼硅酸盐玻璃制成。一次性NMR管带有盖子。
  • 颜色编码的条带以及标明管级别的盖子
  • 印刷在每支管子上的MHz评级
  • 标记点
  • 盖子以100支袋装单独提供
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ColorSpec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany