主要文件
Z562750
Wilmad® NMR管,5 mm 直径,经济型
frequency >400 MHz, L 7 in.
别名:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
物料
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
特点
neck thread push fit
包装
pack of 5 ea
制造商/商品名称
Wilmad WG-1235-7
参数
>400 MHz frequency
长度
7 in.
弧度
6 μm
同心度
13 μm
管直径
5 mm
壁厚度
0.43 mm , N51A glass
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
管具有圆底,并包括用于标记样本的喷砂标记点。9 英寸的试管。L 用于制作标准品,并与举报歧管一起使用。经济型和一次性 Wilmad NMR 管最好用于高通量 NMR 谱。(所有经济管均配有盖)
caps included.
法律信息
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)