Z566373
别名:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
1 of 10
Z565229
Wilmad® NMR管,5 mm 直径,经济型
Z562734
Sigma-Aldrich
Z272019
Wilmad® NMR 管,直径 5 mm,精度型
Z562769
Z272027
WIMWG10004
Wilmad® NMR tubes 5 mm diam., high throughput
V7754
V5 肽
Z562750
NOR508UP7
Norell ® 标准系列 ™ 5 mm NMR 管
Z276278
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)borosilicate glass tubecolorless tube
neck thread push fit
pack of 5 ea
Wilmad WG-1241-8
600 MHz frequency
8 in.
3.8 μm
5 mm
0.43 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
样品处理
批号
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 8
Z276286
NOR509UP7
NORS5600SQTZ7
Norell® Suprasil® quartz 5mm NMR tube
Z562718
8.1501A
溶于D ₂ O中的20%氯化氘溶液
Z271985
Z274291