主要文件
Z560553
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 500 mL, top joint: threaded 24/40, column volume 600 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151816
NACRES:
NB.51
物料
PTFE stopcock
接合处
top joint: threaded24/40
等级
for chromatography
技术
HPLC: suitable
色谱柱外径 × 有效长度
44 mm × 572 mm
色谱柱体积
600 mL
储存器体积
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)