Key Documents
Z560510
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 250 mL, top joint: threaded 29/32, column volume 200 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151816
NACRES:
NB.51
材料
PTFE stopcock
接合處
top joint: threaded29/32
等級
for chromatography
技術
HPLC: suitable
柱外徑 × 有效長度
25 mm × 584 mm
柱容量
200 mL
儲液罐體積
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC