主要文件
Z550752
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 100 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.43
描述
conical
容量
100 mL
活塞孔
2 mm
塞子尺寸
19/22
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)