特點
no. of atoms 19
no. of bonds 24
包裝
pkg of 6 sets
製造商/商標名
Molymod MMP-AT2-6
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
高质量的Molymod分子模型组合可供学生、教师和研究人员使用。亦可以使用其他模型组合进行升级或定制,有关详细信息,请访问sigma-aldrich.com,并在我们的搜索引擎中输入 Molymod 。
比例为2.8 cm= 100 pm(开放式)和1.45 cm = 100 pm(紧凑型,半空间填充)。该组合包含标准颜色编码的塑料原子中心(粘合孔设置在适当的角度)、粘接环、以及塑料储存盒。
组合的图表表示的是学生组合。
有关组合内容的详细说明请参见我们的 选择指南 。
比例为2.8 cm= 100 pm(开放式)和1.45 cm = 100 pm(紧凑型,半空间填充)。该组合包含标准颜色编码的塑料原子中心(粘合孔设置在适当的角度)、粘接环、以及塑料储存盒。
组合的图表表示的是学生组合。
有关组合内容的详细说明请参见我们的 选择指南 。
Our Basic Student Organic Model Set is priced to allow each student to make his or her own models of water, ammonia, methane, carbon dioxide, alcohols, acids, esters, chloro-hydrocarbons, and many other substances. The models are easy to assemble and come complete with clearly illustrated instructions. The individual set is packaged in a plastic storage bag. The package of six sets comes with a plastic storage box and six separate bags.
Contents:
10 White Hydrogen 1-hole
4 Black Carbon 4-hole
2 Red Oxygen 2-hole
3 Green Chlorine 1-hole
1 Blue Nitrogen 4-hole
20 Medium Gray Links
4 Long Flexible Gray Links
Contents:
10 White Hydrogen 1-hole
4 Black Carbon 4-hole
2 Red Oxygen 2-hole
3 Green Chlorine 1-hole
1 Blue Nitrogen 4-hole
20 Medium Gray Links
4 Long Flexible Gray Links
法律資訊
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.