主要文件
Z545368
Sigma-Aldrich
Aldrich® dual-bank vacuum manifold with glass hosebarb stopcocks and jointed ends
joint: ST/NS 14/20, positions, 4
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161501
NACRES:
NB.79
价格与库存信息目前不能提供
接合处
joint: ST/NS14/20
特点
positions 4
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)