主要文件
Z517453
Sigma-Aldrich
Aldrich® cold-finger condenser
joint: ST/NS 29/32
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
接合处
joint: ST/NS29/32
总高度
310 mm
指形冷冻器长度 × 直径
250 mm × 80 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For reactions using low-boiling solvents.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)