主要文件
Z415863
Supelco
带贮存器的 EZSafe® 层析色谱柱
capacity 2,000 mL, Standard column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
NC.05
等級
for chromatography
技術
LPLC: suitable
孔尺寸
2 mm
容量
2,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带贮存器的低压(最大 7psig)中壁厚色谱柱。带 GL-45 螺纹的无脂 PTFE 插件将控流阀连接到色谱柱上。全 PTFE 精密阀和滴头。
法律資訊
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)