主要文件
Z413135
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vigreux column
Vacuum-jacketed, effective L 300 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104812
NACRES:
NB.43
接合處
joint ST/NS14/20
內徑 × 內徑
6 mm × 15 mm
有效長度
300 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Jacketed version is pictured.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)