主要文件
Z409472
Sigma-Aldrich
称量漏斗
size S, polypropylene
别名:
Laboratory funnel, Weighing device
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.71
材料
polypropylene
尺寸
S
包裝
pkg of 50 ea
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • 稳定在天平上——不滚动,不溢出!
  • 设计适合容量瓶、微管或任何窄颈装置的无溢出转移的倒颈
  • 可冲洗残留样本,以保证 100% 转移
  • 适用于危险材料的安全处理
  • 有 5 种不同尺寸可供选择:超小型、小型、中型、大型和超大型
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1