Merck
Z408506
Sigma-Aldrich
Clavies® 生物危害高压灭菌手套
gauntlet L 11 in. (28 cm), Overall L 18 1/2 in. (47 cm)
别名:
autoclave glove, heat shielding glove, oven glove
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
46181504
NACRES:
NB.35
材料
cotton
尺寸
one size fits all
無菌
non-sterile
特點
CE compliant
latex free
powder-free
reusable
包裝
pkg of 1 pair
製造商/商標名
Bel-Art H13201-0001
總長度
18 1/2 in. (47 cm)
手套長度
11 in. (28 cm)
顏色
orange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
柔软、柔顺的纯棉毛巾布手套非常适合于处理高压灭菌器或烘箱中的热物体。手套有两种长度,提供手腕和前臂保护。
  • 耐热至 232°C (450°F)
  • 可以更换危险的石棉手套
  • 提供手腕和前臂保护
  • 明亮的橙色提供高可见性
  • 机器清洗,风干
特點和優勢
  • Heat-resistant up to 232°C (450°F).
  • Can replace hazardous asbestos gloves.
  • Provides wrist and forearm protection.
  • Bright orange color offers high visibility.
  • Machine wash, air dry
法律資訊
Clavies is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP