主要文件
Z408492
Sigma-Aldrich
Clavies® 生物危害高压灭菌手套
gauntlet L 5 in. (13 cm), Overall L 13 in. (33 cm)
别名:
autoclave glove, heat shielding glove, oven glove
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
46181504
NACRES:
HA.03
物料
cotton
尺寸
one size fits all
无菌性
non-sterile
特点
CE compliant
latex free
powder-free
reusable
包装
pkg of 1 pair
制造商/商品名称
Bel-Art H13201-0000
总长度
13 in. (33 cm)
长手套长度
5 in. (13 cm)
颜色
orange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
柔软、柔顺的纯棉毛巾布手套非常适合于处理高压灭菌器或烘箱中的热物体。手套有两种长度,提供手腕和前臂保护。
  • 耐热至 232°C (450°F)
  • 可以更换危险的石棉手套
  • 提供手腕和前臂保护
  • 明亮的橙色提供高可见性
  • 机器清洗,风干
特点和优势
  • Heat-resistant up to 232°C (450°F).
  • Can replace hazardous asbestos gloves.
  • Provides wrist and forearm protection.
  • Bright orange color offers high visibility.
  • Machine wash, air dry
法律信息
Clavies is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)