主要文件
Z406651
Sigma-Aldrich
Borosilicate glass stirrer blade
W × L 19 mm × 76 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103800
NACRES:
NB.72
物料
glass
描述
for shafts with button
特点
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 500 ‑ 1,000 mL
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Ace Glass 8083-12
宽度 × 长度
19 mm × 76 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)