Key Documents
Z154482
Ace polished shaft
diam. × L 10 mm × 580 mm, with button: no
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.72
材料
glass
特點
for flask size 0.5 ‑ 12 L
製造商/商標名
Ace Glass 807523
直徑×長度
10 mm × 580 mm