Merck
Z319627
Büchi® receiving flask
capacity 250 mL, glass
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
glass
round bottom flask
single-neck
接合處
joint SJ35/20
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper Joint
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Büchi 00423
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
These fit all Rotavapor models.
法律資訊
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG