主要文件
Z319198
Büchi® model B-585 distillation flask
Rotation drying flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
物料
glass flask
接合处
joint ST/NS neck24/29
无菌性
non-sterile
包装
pack of 1
制造商/商品名称
Büchi 037143
容量
30 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For use with B-580 & B-585 ovens.
法律信息
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)