Key Documents
Z290246
Supelco
1000 型氧气捕集器
connections size 1/4 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
NB.21
接頭尺寸
1/4 in.
應用
food and beverages
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
填充高容量氧气吸附剂的高压镀镍钢气瓶。低原始成本和高容量可使用几个月,减少工作中断时间。无与伦比的效率可保证出口的氧气含量低于 30ppb。氧气捕集器可保护 HPLC 色谱柱中的液相物质不被氧化,对于毛细管柱特别有用。含 500g 的吸附剂,在标准温度和压力下可去除 1L 以上的氧气。
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Vikash Kumar et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(46), 19909-19917 (2015-10-31)
Cu(II) complexes of N2O2 type ligands, L(1)H2 and L(2)H2 [L(1)H2 = 6,6'-(((pyridin-2-ylmethyl)azanediyl)bis(methylene))bis(2,4-di-tert-butylphenol); L(2)H2 = 2,4-di-tert-butyl-6-(((3-(tert-butyl)-2-hydroxy-5-methylbenzyl)(pyridin-2-yl-methyl)amino)methyl)phenol], have been synthesized. Addition of nitrogen dioxide (NO2) in THF solutions of the complexes resulted in the nitration at the 4-position of a coordinated equatorial