包装
pack of 11 kg
制造商/商品名称
Alconox, Inc. 1325 (4 x 3.8 L)
一般描述
Tergazyme® 是 ALCONOX® 和蛋白酶的组合,可用于预浸蛋白质类污垢和难以去除的污渍。
用于清洁:医疗器械、乳品加工设备、实验室器皿、反渗透和超滤膜和单元、采样装置、制药设备、化装品生产设备、管材、管道、光学部件、工艺设备、工业部件、脱盐工厂、储罐和反应器。USDA 授权用于联邦政府检查肉类和家禽工厂。通过水质分析抑制残留试验。通过 FDA 认证。
用于清除:污垢、砂砾、尘垢、血渍、组织、油脂、脂肪、润滑油等。Aroteinaceous 污垢、乳制品蛋白质、微粒、溶剂和生物反应器残留物等。
表面清洁:推荐用于玻璃、金属、不锈钢、陶瓷、塑料、橡胶和玻璃纤维等的抗腐蚀制剂。如能及时清洗,也可用于铜、铝、锌、镁等软金属。建议进行腐蚀试验。
清洁方法:浸泡、洗刷、使用海棉或抹布清洗、超声波、就地冲洗等。会起泡沫——不适合喷雾或机器使用。
用法说明:将 1% 新配制溶液(每加仑 2 1/2 tbsp、1 1/4 oz 或每升 10g)加入冷水或温水中。如有可能,请使用温度低于130°F(55°C)的温水。采用浸泡、循环清洗、擦拭或超声波等方法进行清洁。遵循制造商操作说明清洁滤膜。
不适合喷雾机:将会起泡沫。彻底冲洗——最好使用自来水。对于关键清洁项目,使用蒸馏水、去离子水或纯净水进行最终或彻底冲洗。对于食品接触表面,使用饮用水冲洗。
用于清洁:医疗器械、乳品加工设备、实验室器皿、反渗透和超滤膜和单元、采样装置、制药设备、化装品生产设备、管材、管道、光学部件、工艺设备、工业部件、脱盐工厂、储罐和反应器。USDA 授权用于联邦政府检查肉类和家禽工厂。通过水质分析抑制残留试验。通过 FDA 认证。
用于清除:污垢、砂砾、尘垢、血渍、组织、油脂、脂肪、润滑油等。Aroteinaceous 污垢、乳制品蛋白质、微粒、溶剂和生物反应器残留物等。
表面清洁:推荐用于玻璃、金属、不锈钢、陶瓷、塑料、橡胶和玻璃纤维等的抗腐蚀制剂。如能及时清洗,也可用于铜、铝、锌、镁等软金属。建议进行腐蚀试验。
清洁方法:浸泡、洗刷、使用海棉或抹布清洗、超声波、就地冲洗等。会起泡沫——不适合喷雾或机器使用。
用法说明:将 1% 新配制溶液(每加仑 2 1/2 tbsp、1 1/4 oz 或每升 10g)加入冷水或温水中。如有可能,请使用温度低于130°F(55°C)的温水。采用浸泡、循环清洗、擦拭或超声波等方法进行清洁。遵循制造商操作说明清洁滤膜。
不适合喷雾机:将会起泡沫。彻底冲洗——最好使用自来水。对于关键清洁项目,使用蒸馏水、去离子水或纯净水进行最终或彻底冲洗。对于食品接触表面,使用饮用水冲洗。
特点和优势
Tergazyme® 酶洗涤剂:
- 浓缩液节省成本
- 可生物降解且便于处置
- 取代腐蚀性酸和有害溶剂
- 蛋白酶去除含蛋白质的污垢、组织、血液和体液
- 自由冲洗,提供可靠结果且无干扰残留物
- 用于通过实验室认证和工厂检验批准的清洁验证测试
法律信息
ALCONOX is a registered trademark of Alconox, Inc.
Tergazyme is a registered trademark of Alconox, Inc.
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
Nathan Moore et al.
Scientific reports, 9(1), 15101-15101 (2019-10-24)
The development and approval of engineered cellular therapies are revolutionizing approaches to treatment of diseases. However, these life-saving therapies require extensive use of inefficient bioprocessing equipment and specialized reagents that can drive up the price of treatment. Integration of new
Manuel S Brugger et al.
Biosensors & bioelectronics, 173, 112807-112807 (2020-11-23)
A Love-wave based biosensor is introduced for analyzing a standardized wound healing assay by observing cell growth and quantifying cell detachment processes. Utilizing the piezoelectric material LiTaO3 36° XY-cut with a thin SiO2-cover layer, shear horizontal surface acoustic waves (SAW)
Michele Dollt et al.
Frontiers in neuroscience, 14, 552876-552876 (2020-10-20)
The performance of electrode arrays insulated by low-temperature atomic layer deposited (ALD) titanium dioxide (TiO2) or hafnium dioxide (HfO2) for culture of electrogenic cells and for recording of extracellular action potentials is investigated. If successful, such insulation may be considered
Larissa Höfling et al.
Scientific reports, 10(1), 5248-5248 (2020-04-07)
Retinal implants are used to replace lost photoreceptors in blind patients suffering from retinopathies such as retinitis pigmentosa. Patients wearing implants regain some rudimentary visual function. However, it is severely limited compared to normal vision because non-physiological stimulation strategies fail