主要文件
Z267562
Sigma-Aldrich
圆形晶体窗片
CaF2, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
材料
CaF2
技術
IR spectroscopy: suitable
直徑× 厚度
25 mm × 2 mm
透射率
77,000-111,000 (wavenumbers (cm-1))
折射率
n/D 1.42 (at 2 μm)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
A strong crystal; resists most acids and alkalis; withstands high-pressure; insoluble in water; no fog.
经过切削和抛光的高质量晶体窗片。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)