物料
porcelain
盖子尺寸
C
包装
pack of 12
制造商/商品名称
Coorstek 66135
高度
26 mm
容量
17 mL
顶部外径
41 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
除底部外表面和边缘外,内部和外部上釉。
盖子单独订购。
- 最高使用温度:1150°C;真空使用限值:1300°C
- 坩埚无孔隙,因此烧制后重量不应有任何变化。
盖子单独订购。
特点和优势
- 确保高抗热震性
- 耐用
- 坚硬
- 稳定的耐火材料品质
法律信息
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.