Key Documents
Z189952
Sigma-Aldrich
ACE heavy-wall powder funnels
Straight, top diam. 100 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
接合處
joint ST/NS24/40
製造商/商標名
Ace Glass 723507
頂端直徑
100 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
For pouring powders or liquids into ground-joint containers.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)