主要文件
Z178063
Scienceware® heavy-duty test-tube rack
Holds 72 x 10-13 mm tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122804
NACRES:
NB.35
物料
polypropylene
特点
Holds 72 x 10-13 mm tubes
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Bel-Art F18855-0000
长度 × 宽度 × 高度
213 mm × 110 mm × 111 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Natural PP, stackable. Steam autoclavable to 250°F (121°C). Rows lettered and numbered for easy identification. Base plate has rounded wells with drain holes; end plates with hand grips.
法律信息
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)