主要文件
Z170259
Lightnin® 316 stainless steel impeller
3 Blade turbine, Model A-310, diam. 2 1/2 in. , overall
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.72
製造商/商標名
Model A-310
Lightnin 808955
孔尺寸
5/16 in.
直徑
2 1/2 in. , overall
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
High efficiency design develops 50% more mixing action and true axial flow.
法律資訊
Lightnin is a registered trademark of Lightnin, a unit of General Signal
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)