Key Documents
Z277975
Dual scale pocket bi-metal thermometer
temperature −40-70 °C, accuracy: 2 °F/C
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41112303
NACRES:
NB.79
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
HB Instruments 9/2120
溫度測量範圍
−40-70 °C, accuracy: 2 °F/C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • 1 3/8 in. dial
  • °C/°F scales
  • 5 in. stem
  • SS construction