主要文件
Z147303
Sigma-Aldrich
Lecture瓶接头,CGA到 NPT
CGA 180 male inlet and outlet for 1/4 in. NPT female, brass
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
NB.51
物料
brass
配件
CGA 180 male inlet and outlet for 1/4 in. NPT female
其他说明
适配器将带有 CGA 180 母进气阀的气阀瓶调节器连接到带有 1/4 英寸 NPT 母出气螺纹的针阀。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)