主要文件
Z143952
实心玻璃珠
borosilicate, diam. 6 mm
别名:
borosilicate beads
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41102422
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate
包装
pack of 1 ea
pack of 4 ea
直径
6 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
用作蒸馏柱填料、混合珠粒和沸石。每个454g盒都有约360 cm3的填充体积。珠粒尺寸有+/-10%的差异。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)