Key Documents
Z137553
拉西环
borosilicate glass, L × O.D. × thickness 5 mm × 5 mm × 1 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104812
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
描述
Quantity: ~580/lb.
長度 × 外徑 × 厚度
5 mm × 5 mm × 1 mm